Print…
3-(Methylthio)phenylboronic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Thioanisoleboronic acid, 3-(Methylthio)benzeneboronic acid
OR10567-25G OR10567-5G
APOSOR10567-25GEA 87 EUR
APOSOR10567-25G APOSOR10567-5G
3-(Methylthio)phenylboronic acid 97%
3-(Methylthio)phenylboronic acid
Fórmula: C₇H₉BO₂S
Peso Molecular: 168.02 g/mol
Ponto de Fusão: 158…160 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01319105
Número CAS: 128312-11-8