Print…
2-(Methylthio)phenylboronic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (2-(Methylthio)phenyl)boronic acid, 2-(Methylthio)benzeneboronic acid
OR10566-100G OR10566-25G
APOSOR10566-100GEA 301 EUR
APOSOR10566-100G APOSOR10566-25G
2-(Methylthio)phenylboronic acid 97%
2-(Methylthio)phenylboronic acid
Fórmula: C₇H₉BO₂S
Peso Molecular: 168.02 g/mol
Ponto de Fusão: 77…83 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01318165
Número CAS: 168618-42-6