Print…
2-(Methylsulphonylamino)benzeneboronic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (2-(Methylsulphonamido)phenyl)boronic acid
OR10560-1G OR10560-5G
APOSOR10560-1GEA 91.5 EUR
APOSOR10560-1G APOSOR10560-5G
2-(Methylsulphonylamino)benzeneboronic acid 97%
2-(Methylsulphonylamino)benzeneboronic acid
Fórmula: C₇H₁₀BNO₄S
Ponto de Fusão: 116…120 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD02179471
Número CAS: 756520-78-2