Print…
4-(Methylsulphinylphenyl)boronic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: (4-(Methylsulphinyl)phenyl)boronic acid
OR10559-1G OR10559-100MG OR10559-250MG OR10559-500MG
APOSOR10559-1GEA 353 EUR
APOSOR10559-1G APOSOR10559-100MG APOSOR10559-250MG APOSOR10559-500MG
4-(Methylsulphinylphenyl)boronic acid
4-(Methylsulphinylphenyl)boronic acid
Fórmula: C₇H₉BO₃S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02093071
Número CAS: 166386-48-7