Print…
Methyl tetrahydropyran-4-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Methyl tetrahydro-2H-pyran-4-carboxylate
OR10552-100G OR10552-25G OR10552-500G
APOSOR10552-100GEA 144 EUR
APOSOR10552-100G APOSOR10552-25G APOSOR10552-500G
Methyl tetrahydropyran-4-carboxylate
Methyl tetrahydropyran-4-carboxylate
Fórmula: C₇H₁₂O₃
Ponto de ebulição: 196,8 °C
Ponto de Fusão: –33 °C
Densidade: 1,08 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 86 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01075170
Número CAS: 110238-91-0