Print…
Methyl oxindole-5-carboxylate 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Methyl Oxindole-5-carboxylate
OR10550-100MG OR10550-1G
APOSOR10550-100MGEA 21.9 EUR
APOSOR10550-100MG APOSOR10550-1G
Methyl oxindole-5-carboxylate 96%
Methyl oxindole-5-carboxylate
Fórmula: C₁₀H₉NO₃
Ponto de Fusão: 192…199 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD02179600
Número CAS: 199328-10-4