Print…
Methyl indole-7-carboxylate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR10545-25G OR10545-5G
APOSOR10545-25GEA 98.6 EUR
APOSOR10545-25G APOSOR10545-5G
Methyl indole-7-carboxylate 97%
Methyl indole-7-carboxylate
Fórmula: C₁₀H₉NO₂
Ponto de Fusão: 47…48 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00211064
Número CAS: 93247-78-0