Print…
Methyl indole-6-carboxylate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR10544-5G OR10544-25G OR10544-100G
APOSOR10544-5GEA 21.9 EUR
APOSOR10544-5G APOSOR10544-25G APOSOR10544-100G
Methyl indole-6-carboxylate 98%
Methyl indole-6-carboxylate
Fórmula: C₁₀H₉NO₂
Ponto de Fusão: 76…80 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00211063
Número CAS: 50820-65-0