Print…
1-Methylimidazole-5-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Methylimidazole-5-carboxylic Acid
OR10543-1G OR10543-25G OR10543-5G
APOSOR10543-1GEA 21.9 EUR
APOSOR10543-1G APOSOR10543-25G APOSOR10543-5G
1-Methylimidazole-5-carboxylic acid
1-Methylimidazole-5-carboxylic acid
Fórmula: C₅H₆N₂O₂
Peso Molecular: 126.1133 g/mol
Ponto de Fusão: 247…250 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00955677
Número CAS: 41806-40-0