Print…
1-Methylimidazole-2-carboxylic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR10541-1G OR10541-250MG OR10541-5G
APOSOR10541-1GEA 0 EUR
APOSOR10541-1G APOSOR10541-250MG APOSOR10541-5G
1-Methylimidazole-2-carboxylic acid 98%
1-Methylimidazole-2-carboxylic acid
Fórmula: C₅H₆N₂O₂
Ponto de Fusão: 94…98 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01863421
Número CAS: 20485-43-2