Print…
3-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Methyl 3-boronobenzoate, 3-(Methoxycarbonyl)benzeneboronic acid
OR10536-5G OR10536-1G
APOSOR10536-5GEA 24.8 EUR
APOSOR10536-5G APOSOR10536-1G
3-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid 97%
3-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid
Fórmula: C₈H₉BO₄
Ponto de Fusão: 205…208 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD02093046
Número CAS: 99769-19-4