Print…
2-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR10535-1G OR10535-250MG OR10535-5G
APOSOR10535-1GEA 24.8 EUR
APOSOR10535-1G APOSOR10535-250MG APOSOR10535-5G
2-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid
2-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid
Fórmula: C₈H₉BO₄
Ponto de Fusão: 90…96 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02179452
Número CAS: 374538-03-1