Print…
4-Methoxy-3-methylphenylboronic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Methoxy-3-methylbenzeneboronic acid
OR10528-100G OR10528-25G OR10528-5G
APOSOR10528-100GEA 596 EUR
APOSOR10528-100G APOSOR10528-25G APOSOR10528-5G
4-Methoxy-3-methylphenylboronic acid 98%
4-Methoxy-3-methylphenylboronic acid
Fórmula: C₈H₁₁BO₃
Ponto de Fusão: 194…200 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD02179464
Número CAS: 175883-62-2