Print…
3-Isopropylphenylboronic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR10523-10G OR10523-5G
APOSOR10523-10GEA 197 EUR
APOSOR10523-10G APOSOR10523-5G
3-Isopropylphenylboronic acid 98%
3-Isopropylphenylboronic acid
Fórmula: C₉H₁₃BO₂
Ponto de Fusão: 72…76 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD01074634
Número CAS: 216019-28-2