Print…
2-Isopropylphenylboronic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR10522-1G OR10522-5G OR10522-25G
APOSOR10522-1GEA 21.9 EUR
APOSOR10522-1G APOSOR10522-5G APOSOR10522-25G
2-Isopropylphenylboronic acid
2-Isopropylphenylboronic acid
Fórmula: C₉H₁₃BO₂
Ponto de Fusão: 74…78 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03411937
Número CAS: 89787-12-2