Print…
4-Isobutylphenylboronic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR10519-1G OR10519-5G
APOSOR10519-1GEA 21.9 EUR
APOSOR10519-1G APOSOR10519-5G
4-Isobutylphenylboronic acid 98%
4-Isobutylphenylboronic acid
Fórmula: C₁₀H₁₅BO₂
Ponto de Fusão: 117…120 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD01632198
Número CAS: 153624-38-5