Print…
5-Iodo-1-methylimidazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR10512-1G OR10512-5G
APOSOR10512-1GEA 0 EUR
APOSOR10512-1G APOSOR10512-5G
5-Iodo-1-methylimidazole
5-Iodo-1-methylimidazole
Fórmula: C₄H₅IN₂
Ponto de Fusão: 105…109 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01632215
Número CAS: 71759-88-1