Print…
4-Iodo-1-methylimidazole 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR10511-1G OR10511-5G OR10511-10G
APOSOR10511-1GEA 0 EUR
APOSOR10511-1G APOSOR10511-5G APOSOR10511-10G
4-Iodo-1-methylimidazole 97%
4-Iodo-1-methylimidazole
Fórmula: C₄H₅IN₂
Ponto de Fusão: 51…54 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD01632214
Número CAS: 71759-87-0