Print…
2-Iodo-1-methylimidazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR10510-1G OR10510-5G
APOSOR10510-1GEA 66.7 EUR
APOSOR10510-1G APOSOR10510-5G
2-Iodo-1-methylimidazole
2-Iodo-1-methylimidazole
Fórmula: C₄H₅IN₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00661606
Número CAS: 37067-95-1