Print…
5-(Hydroxymethyl)indole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR10507-1G OR10507-250MG OR10507-5G
APOSOR10507-1GEA 119 EUR
APOSOR10507-1G APOSOR10507-250MG APOSOR10507-5G
5-(Hydroxymethyl)indole
5-(Hydroxymethyl)indole
Fórmula: C₉H₉NO
Ponto de Fusão: 66…70 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD02179594
Número CAS: 1075-25-8