Print…
4-Hydroxyphenylboronic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR10505-25G OR10505-5G OR10505-100G
APOSOR10505-25GEA 34.8 EUR
APOSOR10505-25G APOSOR10505-5G APOSOR10505-100G
4-Hydroxyphenylboronic acid 97%
4-Hydroxyphenylboronic acid
Fórmula: C₆H₇BO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01074628
Número CAS: 71597-85-8