Print…
3-Hydroxyphenylboronic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (3-Hydroxyphenyl)metaboric acid, (3-Hydroxyphenyl)boronic acid, Dihydroxy(3-hydroxyphenyl)borane, 3-Hydroxybenzeneboronic acid
OR10504-25G OR10504-5G
APOSOR10504-25GEA 79.9 EUR
APOSOR10504-25G APOSOR10504-5G
3-Hydroxyphenylboronic acid 98%
3-Hydroxyphenylboronic acid
Fórmula: C₆H₇BO₃
Ponto de Fusão: 208…213 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01074603
Número CAS: 87199-18-6