Print…
3-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR10500-100G OR10500-25G OR10500-5G
APOSOR10500-100GEA 0 EUR
APOSOR10500-100G APOSOR10500-25G APOSOR10500-5G
3-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid
3-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid
Fórmula: C₇H₉BO₃
Ponto de Fusão: 93…99 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD01317846
Número CAS: 87199-15-3