Print…
(1-Methyl-1H-imidazol-5-yl)methanol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR10499-1G OR10499-5G
APOSOR10499-1GEA 0 EUR
APOSOR10499-1G APOSOR10499-5G
(1-Methyl-1H-imidazol-5-yl)methanol
(1-Methyl-1H-imidazol-5-yl)methanol
Fórmula: C₅H₈N₂O
Ponto de Fusão: 110…112 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02179522
Número CAS: 38993-84-9