Print…
6-Hydroxy-2-naphthoic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR10498-100G OR10498-500G
APOSOR10498-100GEA 0 EUR
APOSOR10498-100G APOSOR10498-500G
6-Hydroxy-2-naphthoic acid 97%
6-Hydroxy-2-naphthoic acid
Fórmula: C₁₁H₈O₃
Ponto de Fusão: 240…250 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00060070
Número CAS: 16712-64-4
EINECS: 240-759-7