Print…
4-Hydroxy-2,6-dimethoxybenzaldehyde 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2,6-Dimethoxy-4-hydroxybenzaldehyde
OR10495-25G OR10495-5G
APOSOR10495-25GEA 330 EUR
APOSOR10495-25G APOSOR10495-5G
4-Hydroxy-2,6-dimethoxybenzaldehyde 98%
4-Hydroxy-2,6-dimethoxybenzaldehyde
Fórmula: C₉H₁₀O₄
Ponto de Fusão: 225 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01407645
Número CAS: 22080-96-2