Print…
trans-Heptenylboronic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR10493-1G OR10493-5G
APOSOR10493-1GEA 168 EUR
APOSOR10493-1G APOSOR10493-5G
trans-Heptenylboronic acid 97%
trans-Heptenylboronic acid
Fórmula: C₇H₁₅BO₂
Ponto de Fusão: 107…111 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD01074600
Número CAS: 57404-76-9