Print…
Indole-6-carbaldehyd
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR10489-25G OR10489-5G
APOSOR10489-25GEA 0 EUR
APOSOR10489-25G APOSOR10489-5G
Indole-6-carbaldehyd
Indole-6-carbaldehyd
Fórmula: C₉H₇NO
Ponto de Fusão: 127…131 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02179596
Número CAS: 1196-70-9