Print…
5-Formyl-2-thiopheneboronic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 5-Formylthiophen-2-boronic acid, 5-Formylthiophene-2-boronic acid
OR10486-100G OR10486-25G OR10486-5G
APOSOR10486-100GEA 215 EUR
APOSOR10486-100G APOSOR10486-25G APOSOR10486-5G
5-Formyl-2-thiopheneboronic acid
5-Formyl-2-thiopheneboronic acid
Fórmula: C₅H₅BO₃S
Ponto de Fusão: 132…135 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02093666
Número CAS: 4347-33-5