Print…
4-(Ethylsulphonyl)phenylboronic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR10479-1G OR10479-500MG
APOSOR10479-1GEA 0 EUR
APOSOR10479-1G APOSOR10479-500MG
4-(Ethylsulphonyl)phenylboronic acid 97%
4-(Ethylsulphonyl)phenylboronic acid
Fórmula: C₈H₁₁BO₄S
Ponto de Fusão: 135…139 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02093076
Número CAS: 352530-24-6