Print…
4-Ethylphenylboronic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR10478-100G OR10478-25G
APOSOR10478-100GEA 58 EUR
APOSOR10478-100G APOSOR10478-25G
4-Ethylphenylboronic acid
4-Ethylphenylboronic acid
Fórmula: C₈H₁₁BO₂
Ponto de Fusão: 150…155 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00859377
Número CAS: 63139-21-9