Print…
Ethyl tetrahydropyran-4-ylacetate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Ethyl 2-(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)acetate
OR10475-1G OR10475-5G
APOSOR10475-1GEA 65.4 EUR
APOSOR10475-1G APOSOR10475-5G
Ethyl tetrahydropyran-4-ylacetate
Ethyl tetrahydropyran-4-ylacetate
Fórmula: C₉H₁₆O₃
Ponto de ebulição: 73…75 °C/0,2mmHg
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03788560
Número CAS: 103260-44-2