Print…
Ethyl-2-bromothiazole-4-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Ethyl 2-bromothiazole-4-carboxylate
OR10474-1G OR10474-5G OR10474-10G
APOSOR10474-1GEA 21.9 EUR
APOSOR10474-1G APOSOR10474-5G APOSOR10474-10G
Ethyl-2-bromothiazole-4-carboxylate
Ethyl-2-bromothiazole-4-carboxylate
Fórmula: C₆H₆BrNO₂S
Peso Molecular: 236.08 g/mol
Ponto de Fusão: 68…70 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD03788564
Número CAS: 100367-77-9