Print…
Ethyl-2-aminothiazole-4-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Ethyl 2-aminothiazole-4-carboxylate
OR10473-25G OR10473-5G
APOSOR10473-25GEA 24.8 EUR
APOSOR10473-25G APOSOR10473-5G
Ethyl-2-aminothiazole-4-carboxylate
Ethyl-2-aminothiazole-4-carboxylate
Fórmula: C₆H₈N₂O₂S
Peso Molecular: 172.21 g/mol
Ponto de Fusão: 175…181 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00619079
Número CAS: 5398-36-7