Print…
4-Ethoxyphenylboronic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR10472-25G OR10472-5G OR10472-100G
APOSOR10472-25GEA 0 EUR
APOSOR10472-25G APOSOR10472-5G APOSOR10472-100G
4-Ethoxyphenylboronic acid
4-Ethoxyphenylboronic acid
Fórmula: C₈H₁₁BO₃
Ponto de Fusão: 140…148 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00674028
Número CAS: 22237-13-4