Print…
2-Ethoxyphenylboronic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR10471-100G OR10471-25G
APOSOR10471-100GEA 259 EUR
APOSOR10471-100G APOSOR10471-25G
2-Ethoxyphenylboronic acid
2-Ethoxyphenylboronic acid
Fórmula: C₈H₁₁BO₃
Ponto de Fusão: 97…102 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00674027
Número CAS: 213211-69-9