Print…
3-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR10469-25G OR10469-5G OR10469-100G
APOSOR10469-25GEA 0 EUR
APOSOR10469-25G APOSOR10469-5G APOSOR10469-100G
3-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid
3-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid
Fórmula: C₉H₁₁BO₄
Ponto de Fusão: 131…139 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02179444
Número CAS: 4334-87-6