Print…
2,6-Dimethylphenylboronic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2,6-Dimethylbenzeneboronic acid, (2,6-Dimethylphenyl)boronic acid, Dihydroxy(2,6-dimethylphenyl)borane, (2,6-Dimethylphenyl)metaboric acid
OR10461-1G OR10461-25G OR10461-5G
APOSOR10461-1GEA 21.9 EUR
APOSOR10461-1G APOSOR10461-25G APOSOR10461-5G
2,6-Dimethylphenylboronic acid 97%
2,6-Dimethylphenylboronic acid
Fórmula: C₈H₁₁BO₂
Ponto de Fusão: 120…121 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01009693
Número CAS: 100379-00-8