Print…
3,4-Dichlorophenylboronic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR10445-100G OR10445-25G OR10445-250G
APOSOR10445-100GEA 108 EUR
APOSOR10445-100G APOSOR10445-25G APOSOR10445-250G
3,4-Dichlorophenylboronic acid
3,4-Dichlorophenylboronic acid
Fórmula: C₆H₅BCl₂O₂
Peso Molecular: 190.82 g/mol
Ponto de Fusão: 280…285 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01074646
Número CAS: 151169-75-4