Print…
3,5-Dichlorophenylboronic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR10442-100G OR10442-25G OR10442-5G
APOSOR10442-100GEA 143 EUR
APOSOR10442-100G APOSOR10442-25G APOSOR10442-5G
3,5-Dichlorophenylboronic acid
3,5-Dichlorophenylboronic acid
Fórmula: C₆H₅BCl₂O₂
Ponto de Fusão: >300 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00051935
Número CAS: 67492-50-6