1-Methyl-1H-imidazole-4,5-dicarboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
4,5-Dicarboxy-1-methyl-1H-imidazole, 1-Methylimidazole-4,5-dicarboxylic Acid
OR10441-1G
OR10441-5G
APOSOR10441-1GEA
79.9
EUR
APOSOR10441-1G
APOSOR10441-5G
1-Methyl-1H-imidazole-4,5-dicarboxylic acid
1-Methyl-1H-imidazole-4,5-dicarboxylic acid
Fórmula:
C₆H₆N₂O₄ Peso Molecular: 170.12 g/mol Ponto de Fusão: 262 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD01552045 Número CAS: 19485-38-2 |