Print…
3,5-Dibromotoluene 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1,3-Dibromo-5-methylbenzene
OR10440-25G OR10440-100G
APOSOR10440-25GEA 21.9 EUR
APOSOR10440-25G APOSOR10440-100G
3,5-Dibromotoluene 97%
3,5-Dibromotoluene
Fórmula: C₇H₆Br₂
Ponto de ebulição: 246 °C
Ponto de Fusão: 37…41 °C
Ponto de Inflamação: 113 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00013528
Número CAS: 1611-92-3