7-Cyanooxindole
Fornecedor: Apollo Scientific
OR10428-1G
OR10428-250MG
APOSOR10428-1GEA
789
EUR
APOSOR10428-1G
APOSOR10428-250MG
7-Cyanooxindole
7-Cyanooxindole
Fórmula:
C₉H₆N₂O Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD02179612 Número CAS: 380427-40-7 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...