Print…
4-(Cyanomethyl)phenylboronic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-(Cyanomethyl)benzeneboronic acid
OR10422-1G OR10422-5G OR10422-10G
APOSOR10422-1GEA 40.6 EUR
APOSOR10422-1G APOSOR10422-5G APOSOR10422-10G
4-(Cyanomethyl)phenylboronic acid 97%
4-(Cyanomethyl)phenylboronic acid
Fórmula: C₈H₈BNO₂
Peso Molecular: 160.97 g/mol
Ponto de Fusão: 196…200 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01632200
Número CAS: 91983-26-5