Print…
2-Chloro-5-nitrobenzonitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR10416-100G OR10416-25G OR10416-5G
APOSOR10416-100GEA 0 EUR
APOSOR10416-100G APOSOR10416-25G APOSOR10416-5G
2-Chloro-5-nitrobenzonitrile
2-Chloro-5-nitrobenzonitrile
Fórmula: C₇H₃ClN₂O₂
Ponto de Fusão: 104…107 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007292
Número CAS: 16588-02-6
EINECS: 240-643-6