Print…
5-Chloro-2-methylphenylboronic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (5-Chloro-2-methylphenyl)boronic acid, 5-Chloro-2-methylbenzeneboronic acid
OR10415-1G OR10415-5G OR10415-10G
APOSOR10415-1GEA 21.9 EUR
APOSOR10415-1G APOSOR10415-5G APOSOR10415-10G
5-Chloro-2-methylphenylboronic acid 97%
5-Chloro-2-methylphenylboronic acid
Fórmula: C₇H₈BClO₂
Ponto de Fusão: 184…186 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03411939
Número CAS: 148839-33-2