Print…
2-Chloro-4-methylphenylboronic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR10414-1G OR10414-25G OR10414-5G
APOSOR10414-1GEA 21.9 EUR
APOSOR10414-1G APOSOR10414-25G APOSOR10414-5G
2-Chloro-4-methylphenylboronic acid
2-Chloro-4-methylphenylboronic acid
Fórmula: C₇H₈BClO₂
Ponto de Fusão: 198…202 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD03411936
Número CAS: 145349-62-8