Print…
2-Chloro-1-(ethoxymethyl)imidazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR10410-100MG OR10410-1G OR10410-5G
APOSOR10410-100MGEA 50.9 EUR
APOSOR10410-100MG APOSOR10410-1G APOSOR10410-5G
2-Chloro-1-(ethoxymethyl)imidazole
2-Chloro-1-(ethoxymethyl)imidazole
Fórmula: C₆H₉ClN₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03788569
Número CAS: 850429-55-9