Print…
2-Carboxyphenylboronic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Boronobenzoic acid, 2-Carboxybenzeneboronic acid
OR10404-25G OR10404-5G OR10404-10G
APOSOR10404-25GEA 267 EUR
APOSOR10404-25G APOSOR10404-5G APOSOR10404-10G
2-Carboxyphenylboronic acid
2-Carboxyphenylboronic acid
Fórmula: C₇H₇BO₄
Peso Molecular: 165.94 g/mol
Ponto de Fusão: 220 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD01318118
Número CAS: 149105-19-1