Print…
4-tert-Butylphenylboronic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR10399-100G OR10399-25G
APOSOR10399-100GEA 60.9 EUR
APOSOR10399-100G APOSOR10399-25G
4-tert-Butylphenylboronic acid 98%
4-tert-Butylphenylboronic acid
Fórmula: C₁₀H₁₅BO₂
Ponto de Fusão: 191…199 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01009697
Número CAS: 123324-71-0